Learn More
Thermo Scientific™ Contenedores de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo-Flask™
Product Code. 13488119 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
1.9 L
2 L
4.5 L
Incluye:
Con asa de transporte, tapa de seguridad ventilada
Sin tapa ni asa
Unit Size:
1 PCS
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13488119
Brand: Thermo Scientific™ 2129
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Maximice la retención de refrigerante con estos recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa, que contienen vasos internos de borosilicato.
Maximice la retención de refrigerante con los ligeros recipientes de nitrógeno líquido de sobremesa Thermo Scientific™ Thermo-Flask™, que contienen vasos internos de borosilicato y son perfectos para su uso diario como almacenamiento criogénico.
Acero inoxidable:
  • Exterior de acero inoxidable duradero resistente a la corrosión
  • Asa de transporte y tapa de seguridad ventilada (números de referencia 2122, 2123, 2124)
Boca ancha poco profunda:
  • Ideal para uso como trampa de frío
  • Práctico diseño en forma de cubeta, perfecto para uso en sobremesa con hielo triturado o hielo/alcohol seco
  • Camisa de acero inoxidable y base acolchada para su utilización sin problemas durante años
  • Sin tapa y asa (número de referencia 2129)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Contenedor de LN2 de sobremesa
Capacidad (métrico) 1 L
Acabado exterior Acero inoxidable
Modelo Sobremesa
Incluye Sin tapa ni asa
Altura exterior (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 160 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 130 mm
Peso con embalaje (imperial) 8 lb.
Peso con embalaje (métrico) 3,6 kg
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.