Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Termohidrómetro
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Exactitud:
±0,002 g/cm3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Información de órdenes
dimLengthMetric
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tipo | Termohidrómetro |
| Exactitud | ±0,002 g/cm3 |
| Longitud (métrico) | 381 mm |
| Divisiones Baume | Termohidrómetro, intervalo de 1.000/1.220 g/cm3, precisión de ±0.002g/cm3, 381 mml, vidrio y lastre sin plomo, divisiones de 0.002 g/cm3, el termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio, utilizado en sectores como alimentos y bebidas, productos químicos y farmacología |
| Tipo de lastre | Lastre sin plomo |
| Intervalo de Baume | 1.000/1.220 g/cm3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza comúnmente en sectores tales como alimentos y bebidas, productos químicos, farmacología, transporte y refrigeración, entre muchos más |