Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático Thermo/PAL de aguja fija con punta cónica de 50 mm
Código de producto. 10248770
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Modelo:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.63C
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Paquete de 6 10F-C/T-5/0.47C
Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.47C
Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.63C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10248770
Brand: SGE™ 002980
This item is not returnable. View return policy
Incluye la tecnología de jeringas de diamante que mejora la resistencia a disolventes, amplía la escala de temperaturas y aumenta la fluidez operativa. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE PAL con aguja de punta cónica fija de 50 mm se utilizan con muestreadores automáticos CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200/800.
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Diseñado específicamente para PAL
  • 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
  • 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
  • Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
  • Precisión y reproducibilidad;  ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
  • La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
  • El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Specifications
Calibre de aguja 26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10F-C/T-5/0.47C
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus y AS3000, AS2000. AS200/800
Tipo de conexión Fijo
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.