Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático Thermo/PAL de aguja fija con punta cónica de 50 mm
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
Calibre de aguja:
23 G
25 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (métrico):
0,47 mm
0,5 mm
0,63 mm
Modelo:
100F-C/T-GT-5/0.63C
10F-C/T-5/0.47C
10F-C/T-5/0.5C
10F-C/T-5/0.63C
10F-C/T-GT-5/0.47C
10F-C/T-GT-5/0.63C
25F-C/T-GT-5/0.63C
5F-C/T-5/0.63C
Paquete de 6 10F-C/T-5/0.47C
Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.47C
Paquete de 6 10F-C/T-GT-5/0.63C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio rango de aplicación de temperatura (hasta 150 °C)
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Diseñado específicamente para PAL
- 22 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,72 mm
- 23 Las agujas de calibre tienen un diámetro exterior de 0,63mm
- Las agujas de calibre 26 tienen un diámetro exterior de 0,47 mm
- Precisión y reproducibilidad; ± 1 % (volumen dispensado) (± 2 % para jeringas de 0,5 μl)
- La forma de cono (también conocida como estilo de punta AS para muestreador automático) está diseñada para soportar las demandas de inyección múltiple y mejora la vida útil del septo cuando se utiliza con un muestreador automático
- El émbolo estanco al gas, si corresponde, está hecho de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 25 G |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,5 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 10F-C/T-5/0.5C |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 50 mm |
| Estilo de punta de aguja | Cono |
| Para utilizar con (equipo) | CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus y AS3000, AS2000. AS200/800 |
| Tipo de conexión | Fijo |