Learn More
Thermo Scientific™ Tubos individuales de 0.2 ml
Código de producto. 10502665
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Surtido
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado mate
Tapón abovedado
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10502665
Marca: Thermo Scientific™ AB0337/P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubos individuales de 0.2 ml con tapones de cierre acoplados a presión de cúpula o planos, disponibles en una gran variedad de colores
Los tubos individuales de 0.2 ml con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0.2 ml.“” Tienen un volumen máximo de 0.25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Los tubos individuales de 0.2 ml Thermo Scientific con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0.2 ml.”“ Tienen un volumen máximo de 0.25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Características destacadas
• Aptos para bloques de termociclador de 0.2 ml
• Capacidad máxima del tubo de 0.25 ml cuando está cerrado
Tapón de cierre a presión integrado
• Disponibles con tapones abovedados o planos
Aplicaciones
• PCR
• Almacenamiento de muestras
Peligrosos: no
>Condiciones de almacenamiento: temperatura ambiente
PCR; almacenamiento de muestras
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano
Color Morado
Volumen (métrico) 0.2 mL
Cantidad 1000/caja
Para utilizar con (equipo) 0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón abovedado
Formato Tubo
Tipo de producto Thin Wall PCR Tube