Learn More
Thermo Scientific™ Tubos individuales de 0.2 ml
Código de producto. p-2866179
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Rojo
Surtido
Verde
Tipo de tapón:
Abovedado mate
Tapón abovedado
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tipo de tapón unitSize
10592655 Verde Tapón abovedado paquete de 1000
10495743 Azul Tapón abovedado paquete de 1000
10502855 Rojo Tapón abovedado paquete de 1000
10502665 Morado Tapón abovedado paquete de 1000
10485183 Amarillo Tapón abovedado paquete de 1000
10253513 Surtido Abovedado mate paquete de 1000
6 options
Código de producto. 10592655
Marca: Thermo Scientific™ AB0337/G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubos individuales de 0.2 ml con tapones de cierre acoplados a presión de cúpula o planos, disponibles en una gran variedad de colores
Microtubo PCR ABgene
• Polipropileno virgen transparente autoclavable
• Pared muy fina de los tubos para transferencia térmica uniforme y óptima
• Tubo individual
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano
Color Verde
Volumen (métrico) 0.2 mL
Cantidad 1000/caja
Para utilizar con (equipo) 0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón abovedado
Formato Tubo
Tipo de producto Thin Wall PCR Tube