Learn More
Thermo Scientific™ Tubos, 0,2 ml, tapón plano
Tubos individuales de 0,2 ml con tapones de cierre acoplados a presión abovedados o planos, disponibles en una gran variedad de colores
Marca: Thermo Scientific™ AB0620
62.70 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.22500kg
Descripción
Los tubos individuales de 0,2 ml con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0,2 ml. Tienen un volumen máximo de 0,25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Los tubos individuales de 0,2 ml Thermo Scientific con tapones de cierre a presión integrados son adecuados para bloques de termociclador de 0,2 ml. Tienen un volumen máximo de 0,25 ml cuando están cerrados. Estos tubos individuales incluyen un diseño de pared fina y se han fabricado con polipropileno virgen. Los tubos se han fabricado en salas limpias para garantizar que están libres de contaminantes que podrían afectar a los resultados experimentales. Están disponibles en varios colores con tapones abovedados o planos.
Características destacadas
• Adecuados para bloques de termociclador de 0,2 ml
• Capacidad máxima del tubo de 0,25 ml cuando se cierran
•
Tapón de cierre a presión integrado
• Disponibles con tapones planos o abovedados
Aplicaciones
• PCR
• Almacenamiento de muestras
Peligroso: No
>Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
PCR; almacenamiento de muestras
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Certificación de ausencia de ADN y ARNasas | |
0,2 ml | |
Termocicladores | |
Estándar | |
1.000 tubos |
Natural | |
0,25 ml | |
Polipropileno | |
Tapones planos | |
Tubo |