Learn More
Thermo Scientific™ Revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D, película ASI™ 26
Código de producto. 17860787 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
200 L
340 L
400 L
560 L
Tubing Style:
Sin tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17860787
Marca: Thermo Scientific™ B100051I
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Single-use tank liners reduce cleaning steps common to re-usable tanks.
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
  • Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
  • Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
  • Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 560 L
Material Polietileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensiones 78,7 x 124,5 cm (31 x 49 pulg.)
Cantidad 20 por caja
Para utilizar con (equipo) SV30116
Método de esterilización Irradiada
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos HyPerforma
Port Detail 0 puertos
Film Description ASI™ 26
Tubing Style Sin tubos