Learn More
Thermo Scientific™ Revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D, película ASI™ 26
Código de producto. p-7111312 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 L
200 L
340 L
400 L
560 L
Tubing Style:
Sin tubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tubing Style unitSize
17860787 560 L Sin tubos cada uno
17810787 50 L Sin tubos cada uno
17830787 340 L Sin tubos cada uno
17840787 400 L Sin tubos cada uno
17860777 200 L Sin tubos cada uno
5 options
Código de producto. 17860787
Marca: Thermo Scientific™ B100051I
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Single-use tank liners reduce cleaning steps common to re-usable tanks.
El sistema de revestimiento del depósito Thermo Scientific™ 2D sin drenaje inferior está compuesto por una película de polietileno Thermo Scientific™ ASI™ 26, una película duradera de 5,0 ml, con dimensiones optimizadas para los tambores Thermo Scientific™ y los depósitos cilíndricos estándar de uso común. Los revestimientos de depósito estándar Thermo Scientific tienen la parte superior abierta para lograr la máxima recuperación y disponen de una plataforma rodante para bidones que facilita la movilidad.
  • Minimiza la contaminación microbiana debido a la construcción bajo condiciones estériles de las buenas prácticas de fabricación actuales
  • Elimina los pasos de limpieza posteriores al uso necesarios con recipientes reutilizables, lo que ayuda a reducir los riesgos de contaminación cruzada y los tiempos de ciclo
  • Facilita la hidratación de medios y tampones en polvo y la agrupación de soluciones y líquidos no estériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad (métrico) 560 L
Material Polietileno
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Dimensiones 78,7 x 124,5 cm (31 x 49 pulg.)
Cantidad 20 por caja
Para utilizar con (equipo) SV30116
Método de esterilización Irradiada
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos HyPerforma
Port Detail 0 puertos
Film Description ASI™ 26
Tubing Style Sin tubos
Afficher plus Afficher moins
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.