Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores para rotor basculante de 4 puestos
Código de producto. 10698802 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tubo:
Falcon
Microtubo
Tubo Falcon de 50 ml
Tubo de 50 mL
Tubo de 7 mL
Tubo de recogida de sangre de 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tubo unitSize
10698802 Tubo de recogida de sangre de 15 ml cada uno
10759612 Tubo de 50 mL cada uno
10294434 Tubo de 7 mL cada uno
10076261 Microtubo cada uno
10688802 Falcon cada uno
10699762 Tubo Falcon de 50 ml cada uno
6 options
Código de producto. 10698802
Marca: Thermo Scientific™ 75007544
Para una mayor versatilidad de procesamiento
Para una mayor versatilidad de procesamiento
  • Tamaño máximo del tubo: 30 x 117 mm
Información de órdenes
Pida el rotor de cestillo oscilante de 4 posiciones (75-007-591) con cestillos redondos (75-007-555). Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor. Nota: El adaptador cónico de 50 ml 75-007-556 requiere almohadillas de caucho (suministradas con los cestillos). Retire las almohadillas cuando utilice el resto de adaptadores con diferente tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tubo Tubo de recogida de sangre de 15 ml
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante