Learn More
Thermo Scientific™ Tapa de microplaca para 96 pocillos
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
La tapa para microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ se utiliza con las microplacas Thermo Scientific™ Microtiter. Se adapta a microplacas universales de 96 pocillos y de unión mejorada.
- Poliestireno
- Envasado individualmente
- Estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.° por paquete | 50 |
| Tipo de producto | Tapa de placa |
| Plate Compatibility | Placa de 96 pocillos |