Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR, 96 pocillos, sin faldón
Placas de 96 pocillos sin faldón para aplicaciones de PCR y qPCR. Disponible con letras negras para un mejor seguimiento de las muestras durante el pipeteo.
Marca:  Thermo Scientific™ AB0600
Código de producto. 15787476
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Includes: Paquete de 25 placas
Descripción
Descripción
Placas sin faldón de 96 pocillos para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR. Tienen un volumen de pocillo de hasta 0,3 ml cuando se combinan con sellos como películas/láminas adhesivas, Thermo-Mat y tiras de tapones. Las placas cuentan con una esquina recortada en H1 y son compatibles con la mayoría de los termocicladores.
El fondo del pocillo es transparente para una máxima visibilidad. Disponible en colores variados con caracteres alfanuméricos claros o negros. Compatible con las pipetas multicanal estándares.
Placas sin faldón de 96 pocillos Thermo Scientific para su uso en aplicaciones de PCR y qPCR. Tienen un volumen de pocillo de hasta 0,3 ml cuando se combinan con sellos como películas/láminas adhesivas, Thermo-Mat y tiras de tapones. Las placas cuentan con una esquina recortada en H1 y son compatibles con la mayoría de los termocicladores.
El fondo del pocillo es transparente para una máxima visibilidad. Disponible en colores variados con caracteres alfanuméricos claros o negros. Compatible con las pipetas multicanal estándares.
Características destacadas
  • Formato sin faldón compatible con la mayoría de los termocicladores.
  • Disponible con caracteres alfanuméricos negros.
  • Esquina recortada: H1
  • Fondo del pocillo transparente para la visibilidad de las muestras
  • Volumen del pocillo máximo de 0,3 ml (cuando se utiliza con adhesivo o cierres térmicos)
  • Sellable mediante Thermo-Mat, películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones planos y abovedados.
Aplicaciones
  • PCR.
  • qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa, ADNasa y endotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin código de barras
25 placa
Microplaca de PCR
Sin faldón
0,3 ml
0,2 mL
Estándar
Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Transparente
Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Polipropileno
96
25 plates