Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y tubos clúster ABgene™ 2DCypher™ de 1,2 ml, MK3
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1.2mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Con tapones de cierre redondos
- Alto rendimiento con identificación de muestras individuales
- Compatibles con sistemas robóticos
- Etiquetado con Data Matrix™ y un código legible por el ojo humano encapsulado en ventana de polipropileno transparente
- Más de 3,6 × 1015 combinaciones de código únicas
- Tapa bloqueable y sellable
- Escala de temperatura de -170 °C a +120 °C
- Código alfanumérico de referencia grabado en la tapa de la gradilla
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1.2mL |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Tapa de bloqueo |
| Tipo de tapón | Bloqueable |
| Forma del fondo | Plano en V |