Learn More
Thermo Scientific™ Omni-Tube Plate
Código de producto. 11504794
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Color unitSize
11504794 Transparente 25 PCS
1 options
Código de producto. 11504794
Marca: Thermo Scientific™ AB0407
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placas 96 Omni-Tube Thermo Scientific premontadas en un formato de placa para usarse en termocicladores de 0,5 ml.
Las placas 96 Omni-Tube Thermo Scientific están premontadas en un formato de placa y son compatibles con los termocicladores de 0,5 ml. Las placas tienen un volumen de tubo máximo de 300 μl cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
La placa 96 Omni-Tube se fabrica con polipropileno en unas instalaciones de moldeado por inyección de clase K (100 000) en salas limpias.
Características destacadas
• Volumen de tubo máximo de 0,3 ml (cuando se utiliza con adhesivo y cierres térmicos)
• Sellable mediante películas y láminas adhesivas, cierres térmicos y tiras de tapones planos y abovedados
• Compatible con termocicladores de 0,5 ml
Aplicaciones
• PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certified RNase/DNase-free
Envase 25 placa
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Termocicladores
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 ml
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0.2 mL
Velocidad de reacción Estándar