Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR ABgene™ SuperPlate de 96 pocillos
Código de producto. 10241310
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Transparente
Estilo de falda:
Completa
Semi
Tipo de producto:
Cubierta elevada
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. 10241310
Marca: Thermo Scientific™ BC2100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón con una plataforma plana para mejorar el sellado en aplicaciones de PCR y qPCR.
The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates are compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary. The Thermo Scientific PCR plastics are designed, manufactured, and tested to ensure PCR performance. The plates have 0.3 mL maximum well volume when used with adhesive and heat seals.
The flat plate deck design ensures easy handling, and the plates feature a raised rim to prevent evaporation. The 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates have a cut corner at the A12 location and have thin well walls for consistent heat transfer.
Highlights
• Directly compatible with all major major thermal cyclers, including ABI platforms and sequencers with no adapters necessary
• Flat plate deck facilitates sealing and handling
• Available as SuperPlate providing 4x more rigidity for superior robotic handling
• Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
• Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
• Black lettered versions feature black alpha-numeric lettering to allow for easy well identification
• White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
• Cut corner: A12
Applications
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
• Sequencing
Hazardous:No
>Storage Condition:Ambient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto Cubierta elevada
Estilo de falda Semi
Material Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 300 μl
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) For improved sealing in PCR and qPCR applications
Cantidad 25/Pk.
Con reborde Sí