Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR ABgene™ SuperPlate de 96 pocillos
Código de producto. 10657513
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Transparente
Estilo de falda:
Completa
Semi
Tipo de producto:
Cubierta elevada
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Color Estilo de falda Tipo de producto Código de barras unitSize
10657513 Azul Completa Cubierta elevada Sin código de barras paquete de 25
10124183 Transparente - - Sin código de barras paquete de 25
10183653 Blanco - - Sin código de barras paquete de 25
11802133 Amarillo Completa Cubierta elevada Sin código de barras paquete de 25
10681331 Transparente - - - paquete de 25
10241310 Transparente Semi Cubierta elevada Incluye código de barras paquete de 25
6 options
Código de producto. 10657513
Marca: Thermo Scientific™ AB2800/B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón con una plataforma plana para mejorar el sellado en aplicaciones de PCR y qPCR.
The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates are compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary. The Thermo Scientific PCR plastics are designed, manufactured, and tested to ensure PCR performance. The plates have 0.3 mL maximum well volume when used with adhesive and heat seals.
The flat plate deck design ensures easy handling, and the plates feature a raised rim to prevent evaporation. The 96-Well Semi-Skirted Flat Deck PCR Plates have a cut corner at the A12 location and have thin well walls for consistent heat transfer.
Highlights
• Directly compatible with all major major thermal cyclers, including ABI platforms and sequencers with no adapters necessary
• Flat plate deck facilitates sealing and handling
• Available as SuperPlate providing 4x more rigidity for superior robotic handling
• Raised rim design around each well enables secure sealing and safeguards against evaporation
• Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
• Black lettered versions feature black alpha-numeric lettering to allow for easy well identification
• White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
• Cut corner: A12
Applications
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
• Sequencing
Hazardous:No
>Storage Condition:Ambient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Azul
Tipo de producto Cubierta elevada
Estilo de falda Completa
Material Polypropylene
Volumen del pocillo (métrico) 200 μl
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) For improved sealing in PCR and qPCR applications
Con reborde Sí