Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR ABgene™ SuperPlate de 96 pocillos
Código de producto. p-3538790
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Transparente
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Estilo de falda:
Completa
Semi
Tipo de producto:
Cubierta elevada
Código de producto. Color Código de barras unitSize Estilo de falda Tipo de producto
10124183 Transparente Sin código de barras paquete de 25 - -
10183653 Blanco Sin código de barras paquete de 25 - -
10657513 Azul Sin código de barras paquete de 25 Completa Cubierta elevada
11802133 Amarillo Sin código de barras paquete de 25 Completa Cubierta elevada
10681331 Transparente - paquete de 25 - -
10241310 Transparente Incluye código de barras paquete de 25 Semi Cubierta elevada
6 options
Código de producto. 10124183
Marca: Thermo Scientific™ AB2100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placas de PCR de 96 pocillos con semifaldón con una plataforma plana para mejorar el sellado en aplicaciones de PCR y qPCR.
Las placas para PCR con plataforma plana con semifaldón de 96 pocillos Thermo Scientific son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen de pocillo máximo de 0.3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos.
El diseño plano de la plataforma de placas garantiza una manipulación sencilla y las placas cuentan con un borde elevado para evitar la evaporación. Las placas para PCR con plataforma plana con semifaldón de 96 pocillos tienen una esquina recortada en la ubicación A12 y tienen paredes de pocillos finas para una transferencia de calor uniforme.
Características destacadas
• Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y secuenciadores sin necesidad de adaptadores
• La plataforma de placas plana facilita el sellado y la manipulación
• Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima
• Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos
• Las placas blancas están optimizados para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia
• Esquina recortada: A12
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
• Secuenciación
Peligroso: no
>Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Polypropylene
N.° de pocillos 96
Para utilizar con (aplicación) For improved sealing in PCR and qPCR applications
Con reborde Sí
Color de pocillo Clear