Learn More
Thermo Scientific™ Placa de detección para PCR ABgene™ Thermo-Fast™ 96 MKIII
96-well low-profile semi-skirted PCR plate for the fast block of Life Technologies PCR and qPCR thermal cyclers. Supplied with barcodes for sample and plate traceability.
127.00€ - 148.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN, ARNasa, endotoxinas ni ADNasa
Formato Estándar
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) PCR, qPCR, RT-PCR
Con reborde Sí
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Código de barras Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Código de barras Precio Cantidad y disponibilidad  
10150883
Ver documentos
Thermo Scientific™
AB1900
Transparente No Barcode Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10607513
Ver documentos
Thermo Scientific™
AB-1900/W
White No Barcode Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10576910
Ver documentos
Thermo Scientific™
BC-1900/W
White Includes Barcode Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10231310
Ver documentos
Thermo Scientific™
BC-1900
Clear Includes Barcode Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
The Thermo Scientific 96-Well Semi-Skirted, Fast Block, Barcoded Plates is compatible with all ABI Fast block machines, including Life Technologies PCR and qPCR thermal cyclers. These plates feature a raised deck to prevent spills and a cut corner at the A1 location.
The 96-Well Semi-Skirted, Fast Block, Barcoded Plates are available in white plates for qPCR applications and have clear wells for maximum sample visibility.
Highlights
  • Directly compatible with all Applied Biosystems thermal cycler fast blocks with no adapters necessary
  • Raised deck of plate to aid in spill prevention
  • 0.1 mL maximum well volume (when used with adhesive and heat seals)
  • Clear well for sample visibility
  • Uniform, thin well walls deliver maximum and consistent heat transfer
  • White plates are optimized for qPCR by increasing sensitivity and reducing variability in fluorescence detection
  • Cut Corner: A1
Applications
  • PCR
  • qPCR/Real-Time PCR
The barcodes are the industry standard code 128. The label itself can withstand temperatures from -196°C up to 120°C to ensure that the barcodes stay on the plate throughout your entire workflow. It also has a special coating to virtually eliminate any 'rubbing off' of the code during handling. The dual barcodes are located on the opposite numeric and opposite alpha sides of the plate.
Especificaciones
Especificaciones
Sin ADN, ARNasa, endotoxinas ni ADNasa
Polipropileno
Sí
Estándar
PCR, qPCR, RT-PCR