Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered, Wide-Bore, Genomic Pipette Tips
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows.
Marca: Thermo Scientific™ 3592
Detalles adicionales : Peso : 1.70100kg
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows. The wide orifice prevents shearing of cells and DNA and RNA creating longer, continuous strands. The wide opening also allows for easier pipetting of viscous fluids or solutions. Ideal for use in reference labs and blood banking applications.
- Su orificio es más ancho que el de las aberturas de punta estándar, lo que las convierte en la opción ideal para pipetear líneas celulares frágiles y muestras viscosas
- Ideal para trabajos de genómica
- Punta universal, compatible con la mayoría de las marcas de pipetas
- Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que las puntas de barrera ART™
- Punta sin filtro
- Las puntas ART™ están certificadas como libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
- Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para pipeteo multicanal
Especificaciones
ART 1000G, sin filtro, no estéril, en gradilla, tapa extraíble | |
Sin filtro | |
Transparente | |
ART 1000G | |
Flujos de trabajo de genómica, líneas celulares frágiles, líquidos viscosos | |
Gradilla de tapa abatible | |
Gradilla | |
Sí, de un solo uso | |
ART |
1000 μl | |
no estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
ADNasa, ARNasa, ADN, ATP, biocarga, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
calibre ancho | |
Orificio ancho | |
3200 | |
La mayoría de las marcas de pipetas | |
Polipropileno virgen |