Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-Filtered, Wide-Bore, Genomic Pipette Tips
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows.
Marca: Thermo Scientific™ 3590
23.41 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.92700kg
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered, wide bore pipette tips are ideal for pipetting in genomic workflows. The wide orifice prevents shearing of cells and DNA and RNA creating longer, continuous strands. The wide opening also allows for easier pipetting of viscous fluids or solutions. Ideal for use in reference labs and blood banking applications.
- El orificio ancho es más grande que las aberturas de punta estándar que lo hacen ideal para pipetear líneas celulares frágiles y muestras viscosas
- Ideal para tareas genómicas
- Punta universal, se adapta a la mayoría de las marcas de pipetas
- Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que las puntas de barrera ART™
- Punta sin filtro
- Las puntas ART™ están certificadas como libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
ART 1000G, sin filtro, no estéril, a granel | |
Sin filtro | |
Transparente | |
ART 1000G | |
Flujos de trabajo de genómica, líneas celulares frágiles, líquidos viscosos | |
A granel | |
A granel | |
Sí, de un solo uso | |
ART |
1000 μl | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
ADNasa, ARNasa, DNA, ATP, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos | |
calibre ancho, a granel | |
Orificio ancho | |
10000 | |
La mayoría de las marcas de pipetas | |
Polipropileno virgen |