missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Cartuchos protectores drop-in de BetaMax Base

Código de producto. p-3171619
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2,1 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11987148

Marca: Thermo Scientific™ 5825/3

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Requires

El soporte Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa o autónomo se vende por separado.

Offer convenience, economy and effective protection for extending column lifetime

  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatible con soportes Thermo Scientific Uniguard™ de conexión directa y autónomos

Características de la fase sólida básica BetaMax

  • Diseñadas para analitos básicos
  • Cobertura de superficie ultraalta para ofrecer la máxima retención
  • Su excelente estabilidad prolonga la vida útil de las columnas

Especificaciones

Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 10 mm
Diámetro interior (métrico) 2,1 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado