Learn More
Thermo Scientific™ Los recipientes de polipropileno con tapa abatible Capitol Vial de 59 ml (2 oz)
Los recipientes de polipropileno con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para el almacenamiento y envasado de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
Marca: Thermo Scientific™ 02CLSMOOTH
Detalles adicionales : Peso : 6.46000kg
Descripción
Los recipientes de polipropileno con tapa abatible Thermo Scientific™ Capitol Vial resultan idóneos para la recogida, el transporte y el almacenamiento de una amplia variedad de líquidos y sólidos.
- 100 % polipropileno para uso alimentario aprobado por la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA)
- Asépticos, herméticos y estancos
- Tapa con bisagras permanente para facilitar la apertura con una mano
- No estéril
- 600 recipientes por caja
Recomendada para:
Análisis de alimentos y bebidas, aplicaciones veterinarias, muestreo medioambiental, envasado y almacenamiento generales
Especificaciones
45 mL | |
Tapa abatible con bisagras | |
Polipropileno | |
600/Caja | |
28 x 84 mm | |
84 mm | |
23 mm |
Polipropileno | |
Natural | |
Vials | |
No estéril | |
3,3 in | |
0,9 in. |