Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de centrifugación Thermo Scientific™ con prueba de ciclo
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todos los servicios de validación de centrifugación Thermo Scientific con prueba de ciclo para centrífugas de sobremesa, microcentrífugas, bioprocesamiento, clínicas y modelos estándar de suelo: Thermo Scientific, Sorvall
Marca:  Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003492
Código de producto. 15681539
  • 3411.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Centrifugación Thermo Scientific, incluidas centrífugas de sobremesa, microcentrífugas, bioprocesamiento, clínicas y modelos estándar de suelo: Thermo Scientific, Sorvall
Garantía de calificación sin cargo, exclusiva para el sector. Unity Lab Services es el único proveedor de servicios OEM que ofrece garantía y se compromete a recualificar instrumentos y equipos sin coste alguno si un componente clave falla mientras se encuentra cubierto por la garantía original de fábrica o por un plan de servicio de instrumentos calificado.
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice pruebas de velocidad mín./máx., tiempo breve/prolongado y temperatura (en los modelos refrigerados). Prueba de ciclo: Ejercicio de prueba puntual de duración predefinida que supera las actividades de calibración y monitorización de la velocidad, el tiempo y la temperatura de rutina.
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Unity Lab Services™ Servicio de validación de centrifugación Thermo Scientific™ con prueba de ciclo >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.