Learn More
Thermo Scientific™ Película de sellado térmico Clear Seal
Ideal para aplicaciones que requieren material de sellado no conductivo perforable
2330.00€
Especificaciones
Color Transparente
Solvent Or Alcohol Resistant Reactivos para ciencias de la vida
Descripción Junta transparente fina, polímero, 78 mm x 610 m
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Precio Cantidad y disponibilidad  
11767627
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
AB-3797
Roll
2330.00€
610 metros
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ideal para aplicaciones que requieren material de sellado no conductivo perforable
  • Adecuada para aplicaciones de PCR en termocicladores con tapa calefactada de rosca o a presión
  • Sella placas de polipropileno, poliestireno, polietileno y diamante
  • Fácil de perforar y de desprender a mano de placas de 96 pocillos
  • Intervalo de temperatura: De -80 °C a +80 °C
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Junta transparente fina, polímero, 78 mm x 610 m
No estéril
96
1 rollo
Almacenamiento, PCR, PCRc, automatización, ELISA, Diagnóstico molecular
ALPS 5000 y ALPS 3000
Abgene™
No
De -80° a +80 °C o de -80° a +120 °C en ciclador
ALPS 5000 y ALPS 3000
Reactivos para ciencias de la vida
Polietileno
No esterilizable en autoclave
Clear Seal fino, polímero, rollo de 78 mm x 610 m
610 m x 78 mm
Roll
Sello térmico
Polipropileno
Sí
Todas las formas de pocillos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Película de sellado térmico Clear Seal