Learn More
Unity Lab Services™ Servicio de validación de incubadoras de CO2 Thermo Scientific™ con mapeo de temperatura para incubadoras de CO2 Thermo Scientific™
Cumpla con nuestra garantía de recualificación gratuita y exclusiva del sector, incluida con todas las incubadoras de CO2 Thermo Scientific. Servicio de validación con mapeo de temperatura para incubadoras de CO2 Thermo Scientific
Marca: Unity Lab Services™ IOPQPCKE89003500
Descripción
IQ
- Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
- Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
Pruebas principales: Puerta entreabierta, fallo de alimentación, concentración de CO2 y niveles de temperatura
Mapeo de temperatura
- Resultados y pruebas de mapeo de temperatura: Probar las capacidades importantes del equipo para asegurarse de que el equipo funciona de acuerdo con el uso previsto del sistema.
Mapeo de temperatura de varios puntos para períodos de 24 horas con intervalos de datos de 1 minuto.
Especificaciones
Incubadoras de CO2 Thermo Scientific | |
Garantía de calificación sin cargo, exclusiva para el sector. Unity Lab Services es el único proveedor de servicios OEM que ofrece garantía y se compromete a recualificar instrumentos y equipos sin coste alguno si un componente clave falla mientras se encuentra cubierto por la garantía original de fábrica o por un plan de servicio de instrumentos calificado. | |
Desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado, encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ |
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia. Mapeo de temperatura: 24 horas de mapeo de varios puntos. | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |