Learn More
Thermo Scientific™ Lámina de sellado térmico Easy Pierce
Utilice esta lámina de sellado térmico para preparar su microplaca para aplicaciones de gestión de compuestos y de detección de alto rendimiento, como PCR.
134.00€ - 783.00€
Código de producto | Marca | Material | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo de producto | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11918935
|
Thermo Scientific™
AB-1720 |
Aluminio | Sello térmico | 80 x 125 mm |
134.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11979355
|
Thermo Scientific™
AB-0757 |
Aluminum | Easy Pierce Foil | 85 x 135 mm |
180.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
30067381
|
Thermo Scientific™
AB-1797 |
Poliéster | Clear Seal Thin | 80 x 125 mm |
783.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11540284
|
Thermo Scientific™
AB-0745 |
Aluminio | Sello térmico | 80 x 125 mm |
137.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Selle su microplaca para el tratamiento de compuestos y la detección de alto rendimiento, incluida la PCR, con la lámina de sellado térmico Thermo Scientific™ Easy Pierce. Adecuada para su uso con reactivos de sulfóxido de dimetilsulfóxido (DMSO), esta lámina de sellado crea una unión separable que se puede perforar y retirar fácilmente con la mano.
- Adecuado para PCR (requiere la presión de una tapa calefactada con rosca)
- Se puede perforar fácilmente
- La unión desprendible se puede retirar con la mano
- La lámina de 20 μm es incluso más fácil de perforar y es adecuada para varias capas
- Recomendado para su uso con:
- Intervalo de integridad de los cierres: De -80 °C a +80 °C. (+120 °C con la presión adecuada de la tapa del ciclador)