Learn More
Thermo Scientific™ EPD Mk2, G and N2 Readers
To complement the Thermo Scientific EP DMk2, G and N2. The basic IrDA reader, is ideal for office environments and mobile applications
Marca: Thermo Scientific™ EPD162570500
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Compatible con la gama completa de productos de software Mk2.
- Se conecta directamente al PC mediante una interfaz USB opcional o en serie.
- Requiere fuente de alimentación.
- Para entornos más delicados y lugares donde sea necesario garantizar que el lector sólo va a poder “ver” un lector EPD específico, se puede utilizar un modelo ACT-5 de sobremesa.
- Tanto el lector IrDA como el ACT-5 son compatibles con el software EasyEPD2 y EasyIssue.
Especificaciones
0,1 lb | |
Puerto serie RS232 o USB 1.1 y 2.0 de interfaz compatible directa con el PC | |
Software Easy EPD, interfaz USB | |
1 m |
50 g | |
Para entornos de oficina y aplicaciones móviles | |
3,2 ft | |
Lector Irda básico |