Learn More
Thermo Scientific™ Lectores EPD Mk2, G y N2
Código de producto. p-4088856 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
50 g
Longitud del cable (métrico):
1 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11927927
Marca: Thermo Scientific™ EPD162570500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para complementar Thermo Scientific EP DMk2, G y N2. El lector IrDA básico es ideal para entornos de oficina y aplicaciones móviles.
Compatible con la gama completa de productos de software Mk2.
  • Se conecta directamente al PC mediante una interfaz USB opcional o en serie.
  • Requiere fuente de alimentación.
  • Para entornos más delicados y lugares donde sea necesario garantizar que el lector sólo va a poder “ver” un lector EPD específico, se puede utilizar un modelo ACT-5 de sobremesa.
  • Tanto el lector IrDA como el ACT-5 son compatibles con el software EasyEPD2 y EasyIssue.
Especificaciones
Peso (imperial) 0,1 lb
Peso (métrico) 50 g
Tipos de conector Puerto serie RS232 o USB 1.1 y 2.0 de interfaz compatible directa con el PC
Para utilizar con (equipo) Software EasyEPD2 y EasyIssue
Para utilizar con (aplicación) Para entornos de oficina y aplicaciones móviles
Incluye Software Easy EPD, interfaz USB
Longitud del cable (imperial) 3,2 ft
Longitud del cable (métrico) 1 m
Tipo de producto Lector Irda básico