Learn More
Thermo Scientific™ Portaceldas individual termostático Smart Peltier para espectrofotómetro Evolution 300
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Soporte de celda
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Un soporte de 1 cubeta en la base inteligente, controlador de temperatura, paquete de 10 barras de agitación(14-386-439)
Requires
Sonda de temperatura (14-386-420) para la monitorización de la temperatura
- Reconocido por software para PC VISIONpro, VISIONlife y VISIONsecurity
- Aumentos de temperatura de 0,1 a 6 °C/min.
- Sistema refrigerado por aire con agitación de muestras
- Acepta una cubeta rectangular con trayectoria óptica máxima de 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de celda |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro Thermo Scientific™ Evolution™ 300 |
| Incluye | Un soporte de cubeta en la base inteligente, controlador de temperatura, paquete de 10 barras de agitación |