Learn More
Thermo Scientific™ Buffers for MagJET™ gDNA Kit
172.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) MagJET gDNA Kit
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
13515210
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
R2462
50 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The Thermo Scientific™ MagJET™ Genomic DNA Kit is designed for fast and efficient purification of genomic DNA from tissue and cell cultures, bacteria and yeast, as well as from human body samples, such as buccal and urogenital swabs, urine, saliva and hair follicles. The kit utilizes paramagnetic bead technology, enabling high yields and robust performance. High binding capacity, uniform particle size, and rapid magnetic response of MagJET magnetic beads makes the technology ideal for high throughput automatic nucleic acid purification, as well as for manual purification by low sample throughput users. The resulting high-quality DNA is free of proteins, nucleases and other contaminants or inhibitors.
Especificaciones
Especificaciones
MagJET gDNA Kit