Learn More
Thermo Scientific™ Rebinding Buffer for MagJET Plant RNA Kit
Marca: Thermo Scientific™ R2571
48.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Descripción
El juego Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de una gran variedad de especies de plantas y tejidos sin extracción de fenol/cloroformo. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
Especificaciones
Tampón de reunión | |
Kit de ARN de plantas MagJET | |
MagJET | |
20 mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.