Learn More
Thermo Scientific™ Wash buffer 2 for MagJET Plant RNA Kit (concentrated)
Lave las muestras lisadas para eliminar cualquier contaminante o inhibidor del ARN total de plantas aislado. El tampón de lavado 2 Thermo Scientific™ MagJET™ (concentrado) es un componente de los kits de ARN de plantas MagJET™ (K2771⁄2772) y puede adquirirse por separado en alícuotas de 50 ml.
Marca: Thermo Scientific™ R2561
57.48 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24359" para aplicar la oferta.
Descripción
El juego Thermo Scientific™ MagJET™ Plant RNA Kit está diseñado para la purificación rápida y eficaz del ARN total de una gran variedad de especies de plantas y tejidos sin extracción de fenol/cloroformo. El kit utiliza tecnología de partículas magnéticas, lo que permite un alto y sólido rendimiento. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de las partículas magnéticas MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual por parte de usuarios con bajo rendimiento de muestras. El ARN de alta calidad resultante está libre de proteínas, nucleasas y otros contaminantes o inhibidores.
Especificaciones
Tampón de lavado | |
Kit de ARN de plantas MagJET | |
MagJET | |
50 mL |