Learn More
Thermo Scientific™ ADNasa bicatenaria
La desoxirribonucleasa (ADNasa) bicatenaria es una ADNasa de camarón recombinante inactivable por calor que se utiliza para eliminar la contaminación por ADN genómico de las muestras de ARN antes de la transcripción inversa.
Marca: Thermo Scientific™ EN0771
Descripción
La ADNasa bitacenaria Thermo Scientific es una ADNasa de camarón diseñada para la eliminación rápida y segura del ADN genómico contaminante en muestras de ARN. Es una endonucleasa que fragmenta los enlaces fosfodiéster en el ADN para producir oligonucleótidos con extremos 5'-fosfato y 3'-hidroxilo. Gracias a la alta especificidad de la actividad hacia el ADN bicatenario se garantiza que el ARN y el ADN monocatenario (como ADNc y cebadores) no se escindan. La ADNasa bicatenaria se desactiva fácilmente mediante un tratamiento térmico moderado (55 °C). Estas características hacen de la ADNasa una excelente elección para la eliminación de ADN genómico (ADNg) antes de la transcripción inversa. Simplifica en gran medida el flujo de trabajo, pues combina la eliminación de ADN genómico y la síntesis de ADNc en un procedimiento de un tubo.
Características destacadas
- Degradación altamente específica de ADN bicatenario
- Protocolo rápido en 2 min para la eliminación de ADNg antes de la transcripción inversa
- Termolábil: se desactiva irreversiblemente mediante un tratamiento térmico moderado (55 °C)
- Extracción de ADN genómico de muestras de ARN antes de la síntesis de la primera cadena del ADNc, RT-PCR y RT-QP
Especificaciones
ADNasa | |
50 reacciones |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2831843 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | EN0771 |
2791823 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | EN0771 |
2758211 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | EN0771 |
2819497 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | EN0771 |
2853026 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | EN0771 |