Learn More
Thermo Scientific™ Kit de conversión de bisulfito EpiJET
Código de producto. 13505160 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 reacciones
Unit Size:
50 reacciones
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13505160
Brand: Thermo Scientific™ K1461
This item is not returnable. View return policy
El kit de conversión de bisulfito EpiJET se utiliza para una modificación eficaz de bisulfito del ADN para el análisis de metilación.
Thermo Scientific EpiJET Bisulfite Conversion Kit is designed for simple and reliable bisulfite conversion of DNA for methylation analysis. In the bisulfite reaction all unmethylated cytosines are deaminated and converted to uracils, while methylated cytosines remain unchanged. Bisulfite converted unmethylated cytosines are detected as thymines in the following PCR.
El kit de conversión de bisulfito EpiJET está diseñado para la conversión de bisulfito simple y fiable de ADN para el análisis de metilación. En la reacción de bisulfito todas las citosinas no metiladas se desaminan y se convierten en uracilos, mientras que las citosinas metiladas permanecen sin cambios. En la siguiente PCR se detectan como timinas las citosinas no metiladas convertidas en bisulfito.
El kit de conversión de bisulfito EpiJET integra la desnaturalización térmica del ADN y las reacciones de conversión de bisulfito en un solo paso. Este paso se puede realizar siguiendo un protocolo largo o corto, dependiendo de la aplicación posterior del ADN modificado. El ADN convertido se une a una membrana de una microcolumna para la desulfonación en columna y los siguientes pasos de purificación del ADN. El ADN convertido se eluye en un pequeño volumen de tampón de elución y es adecuado para una serie de técnicas utilizadas para el análisis del estado de metilación, incluyendo PCR, qPCR, COBRA y secuenciación.
Características destacadas
  • Alta eficiencia y especificidad de conversión (≥99 %)
  • Flexibilidad, proporcionada por el protocolo de conversión de ADN corto
  • ADN puro, adecuado para aplicaciones posteriores y almacenamiento a largo plazo
Aplicaciones
El ADN convertido se puede utilizar en:
  • PCR
  • qPCR
  • Análisis combinado de restricción de bisulfitos (COBRA)
  • Secuenciación
Incluye
  • Reactivo de modificación
  • Solución de modificación I
  • Solución de modificación II
  • Tampón de unión para kit de conversión de bisulfito
  • Tampón de lavado (conc.) para kit de conversión de bisulfito
  • Tampón de desulfonación (conc.)
  • Tampón de elución
  • Microcolumnas de purificación de ADN y tubos de recogida
Peligroso: Sí
Control de calidad: El kit se prueba funcionalmente analizando ADN genómico humano convertido por bisulfito completamente metilado (por M.SssI). El rendimiento del kit se analiza mediante qPCR con cebadores, específicos para ADN convertido y no convertido. El kit supera los requisitos de control de calidad para la recuperación de ADN y la eficiencia de conversión.
Vida útil: 24 meses
Condiciones de envío: Paquetes de gel refrigerados
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 50 reacciones
Tipo de producto Kit de conversión de bisulfito
Línea de productos EpiJET
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • EpiJET Bisulfite Conversion Kit
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethylformamide, Sodium metabisulfite,Sodium hydroxide
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.