Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest MnlI (IIs class)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Includes
Con cada enzima se suministran dos versiones del tampón universal FastDigest: Tampón FastDigest 10X y tampón FastDigest Green 10X. Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en ambos tampones. Las enzimas empleadas en aplicaciones posteriores comunes como ligación, conversión en extremos romos y desfosforolización también tienen un 100 % de actividad en ambos tampones.
La enzima de restricción MnlI FastDigest reconoce los sitios CCTC(7/6)^ y corta mejor a 37 °C en un periodo de entre 5 y 15 minutos con el tampón universal FastDigest.
Todas las enzimas FastDigest son 100 % activas en los tampones universales FastDigest y FastDigest Green y pueden digerir el ADN en 5-15 minutos. De este modo, cualquier combinación de enzimas de restricción puede trabajar simultáneamente en un tubo de reacción y ya no es necesario realizar digestiones secuenciales. Además, el FastDigest Green Buffer permite la carga directa de la mezcla de reacción en un gel. Las enzimas FastDigest pueden utilizarse para digerir ADN plasmídico, genómico y vírico y productos de PCR, y no muestran actividad estrella (star activity) ni en incubaciones prolongadas.
Las enzimas Thermo Scientific FastDigest son una línea avanzada de enzimas de restricción rápidas que presentan una actividad del 100 % en los tampones de reacción universales FastDigest y FastDigest Green.
El tampón universal permite la rápida digestión de ADN simple, doble o múltiple en un periodo de entre 5 y 15 minutos, por lo que no es necesario cambiar el tampón ni realizar pasos de limpieza de ADN posteriormente. Todas las enzimas de modificación del ADN, como el fragmento Klenow, la ligasa de ADN T4, las fosfatasas alcalinas y la ADN polimerasa T4, tienen una actividad del 100 % en el tampón FastDigest. Por lo tanto, las enzimas para aplicaciones posteriores se pueden añadir directamente a la mezcla de reacción FastDigest.
Para mayor comodidad, el tampón FastDigest Green incluye un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de reacción de digestión en geles.
Los breves tiempos de incubación y la composición óptima del tampón universal FastDigest eliminan los efectos de la actividad estrella.
Características
- Actividad del 100 % de todas las enzimas FastDigest en el tampón universal.
- 100 % de compatibilidad del tampón con aplicaciones posteriores
- Digestión completa en un periodo de entre 5 y 15 minutos
- Carga directa en geles
- Sin actividad estrella
- 176 enzimas FastDigest disponibles
- Clonación molecular
- Mapas de sitios de restricción
- Genotipado
- Southern blot
- Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
- Análisis de SNP
El tampón FastDigest Green ofrece el mismo alto nivel de rendimiento en la digestión del ADN y las aplicaciones posteriores que el tampón FastDigest incoloro. Para aplicaciones que requieren análisis de producto por excitación de fluorescencia (por ejemplo, mediciones de concentración en luz UV), se recomienda el tampón FastDigest incoloro. Para conocer la sensibilidad de metilación, consulte las especificaciones del producto.
Formulación:1 μl de enzima (1 FDU) fragmenta 1 μg de ADN lambda en 5 minutos a 37 °C en tampón FastDigest 1X.
- Peligroso: no.
- Isoesquizómeros:Búsqueda de isoesquizómeros comerciales mediante la investigación.
- Condiciones de reacción recomendadas:tampón FastDigest 1X o tampón verde FastDigest 1X a 37 °C.
- 1 μl de FastDigest MnlI se formula para digerir hasta:
- 1 μg de ADN lambda en 5 minutos
- 1 μg de ADN plasmídico en 5 minutos
- 0,2 μg de producto de PCR en 5 minutos
- 1 μg de ADN genómico en 5 minutos, o 5 μg de ADN genómico en 30 minutos
- Condiciones de almacenamiento: 20 °C
Análisis rápido de clones; preparación rápida de ADN para clonación; digestión de productos de PCR; identificación rápida de genotipos mediante RFLP; digestión de ADN difícil de disociar
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • FastDigest MnlI (50 μL) • 10X FastDigest Buffer (1.0 mL) • 10X FastDigest Green Buffer (1.0 mL) Store at –20°C. |
| Sensibilidad a la metilación | No es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación CpG |
| Enzima | MnlI |
| Tampón compatible | Tampón FastDigest/FastDigest Green 10X |
| Sensible a la inactivación del calor | Sí |
| Temperatura óptima de reacción | 37 °C |
| RE de tipo IIS | Sí |
| Cantidad | 50 μl (50 reacciones) |
| Tipo de producto | Enzima de restricción |
| Categoría de investigación | Clonación sin cicatrices |
| Mostrar más |