Descripción
El kit de limpieza y selección de tamaño NGS MagJET está diseñado para limpiar de forma eficaz y robusta la biblioteca de fragmentos de ADN y seleccionar el tamaño de diversas mezclas de reacciones enzimáticas, incluidos PCR, ligación, adición de adaptador y mezclas de reacción de reparación final de ADN. El kit utiliza tecnología de micropartículas magnéticas MagJET de alta capacidad para garantizar una recuperación eficaz de la biblioteca de fragmentos de ADN dentro del intervalo de longitud de fragmento deseado. Los fragmentos de ADN purificado no tienen componentes inhibidores de flujo de trabajo de secuenciación de última generación, como adaptadores de secuenciación, dímeros de imprimación, nucleótidos no incorporados, enzimas o sales, y están listos para su uso en aplicaciones NGS posteriores. No se requiere una purificación previa de la biblioteca de fragmentos de ADN antes de los procedimientos de limpieza y selección de tamaño.
El kit es adecuado para limpiar y seleccionar tamaños de 5 ng a 5 μg de la biblioteca de fragmentos de ADN. Los protocolos de limpieza y eliminación de adaptadores MagJET se pueden automatizar fácilmente para obtener un mayor rendimiento en plataformas automáticas como Thermo Scientific KingFisher Flex y Thermo Scientific KingFisher Duo.
Aspectos destacados
•Resistente - limpieza fiable y selección de tamaño de diversas mezclas de reacción y tampones
•Flexible - selección de tamaño del intervalo exacto de fragmentos de ADN definida por el usuario
•Pureza de grado NGS -eliminación completa de adaptadores NGS, cebadores, nucleótidos, enzimas y otros componentes de reacción que inhiben el flujo de trabajo de NGS
•Compatible con alto rendimiento - fácil de automatizar en los procesadores de partículas magnéticas científicos Thermo Scientific KingFisher para la manipulación de muestras de alto rendimiento Aplicaciones
Limpieza de bibliotecas de fragmentos de ADN y selección de tamaño para su uso posterior en flujos de trabajo de secuenciación de última generación.
Incluye
• Partículas magnéticas MagJET
• Solución de unión
• Tampón de lavado (concentrado)
• Tampón de elución
• Mezcla de fragmentos de ADN
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Gránulo paramagnético |
| Sequencing Type | Secuenciación del genoma y del ADN |
| Tipo de producto final | ADN |
| Para utilizar con (equipo) | Soporte magnético, KingFisher™ ml, KingFisher™ Flex |
| Línea de productos | MagJET |
| Tipo de producto | Kit de limpieza y selección de tamaño NGS |
| Cantidad | 1 x 96 preparaciones |