Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Plasmid DNA Kit
Purifica el ADN plasmídico de cultivos de E. coli durante la noche utilizando tecnología de gránulos paramagnéticos.
197.00€ - 686.00€
Especificaciones
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo paramagnético
Tipo de muestra Bacterias
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
13565180
Ver documentos
Thermo Scientific™
K2791
96 preparaciones
197.00€
96 tests
13585180
Ver documentos
Thermo Scientific™
K2792
4 x 96 Preps
686.00€
paquete de 4
Descripción
Descripción
El kit de ADN plasmídico Thermo Scientific MagJET está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ADN plasmídico (hasta 4-5 μg/ml) o ADN plasmídico de alto número de copias a partir de cultivos de E. coli durante la noche.
El kit utiliza tecnología de gránulos paramagnéticos, que permite una producción elevada y sólida. La alta capacidad de unión, el tamaño uniforme de partículas y la rápida respuesta magnética de los gránulos magnéticos MagJET hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automática de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual para usuarios con bajo rendimiento de muestras.
El ADN purificado no contiene proteínas, nucleasas ni otros contaminantes o inhibidores El ADN plasmídico purificado se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como PCR, qPCR y otras reacciones enzimáticas.
Características destacadas
  • Gran producción: hasta 5 μg de ADN plasmídico a partir de 1 ml de cultivo bacteriano
  • Puro: el ADN puro aislado está inmediatamente listo para su uso en aplicaciones posteriores, como secuenciación, transcripción, digestión con enzimas de restricción o transfección de líneas celulares sólidas
  • Flexible: automatización y protocolos de procesamiento manual disponibles
  • Resultados fiables y rendimiento sólido
Aplicaciones
Rápido aislamiento de ADN plasmídico de alta pureza, adecuado para todos los procedimientos de biología molecular convencionales, como los siguientes:
  • FastDigest o digestión de restricción convencional
  • Secuenciación automatizada radiactiva y fluorescente
  • PCR
  • Transcripción in vitro
  • Transformación
  • Transfección de líneas celulares estándar y sólidas
Incluye
  • Tampón de lisis
  • Tampón de resuspensión
  • Tampón de neutralización
  • Gránulos magnéticos MagJET
  • RNasa A
  • Tampón de lavado 1 (concentrado)
  • Tampón de lavado 2 (concentrado)
  • Tampón de elución
Peligroso: Sí
Peligroso: No
Control de calidad: El juego Thermo Scientific MagJET Plasmid DNA Kit está cualificado para aislar ADN plasmídico de alto número de copias de 0,5-5 ml de cultivo de E. coli cultivado durante la noche en LB o medio de crecimiento rico (OD600 = 2-6). La calidad del ADN aislado se evalúa espectrofotométricamente y por electroforesis en gel de agarosa. El ADN purificado tiene una proporción A260/A280 de 1,8±0,2.
Vida útil: 36 meses
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Kit
Bacterias
Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual)
MagJET
ADN plasmídico
Gránulo paramagnético
PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), transfección, clonación, secuenciación, transcripción in vitro, transformación, etiquetado de ácidos nucleicos, PCR
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala)
Kit de extracción de ADN plasmídico
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.