Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto NTP, tamponado con Tris
El conjunto NTP Thermo Scientific tamponado con Tris es un práctico conjunto de soluciones 100 mM de ATP, CTP, GTP y UTP.
Marca:  Thermo Scientific™ R1481
93.33 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15285116
  • 140.00€ / 100000 nanomoles
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Description
Description
El conjunto NTP Thermo Scientific tamponado con Tris es un práctico conjunto de soluciones 100 mM de ATP, CTP, GTP y UTP. Estos nucleótidos extremadamente estables se suministran como soluciones acuosas tituladas a pH 7.3-7.5 con base Tris. El nucleótido tiene una pureza superior al 99% y está libre de actividades de nucleasa y funcionalmente probado en transcripción in vitro.
Especificaciones
• Pureza confirmada por HPLC
• Libre de trazas de nucleótidos contaminantes, actividades de endo-, exodesoxirribonucleasa y ribonucleasas
•Alto rendimiento de transcripción in vitro con NTP tamponado con Tris en comparación con NTP ajustados con NaOH
• Estable durante 3 años a–20°C, y después de múltiples ciclos de congelación-descongelación
Aplicaciones
in vitro transcripción
• Amplificación de ARN
• Síntesis de siRNA
• Síntesis de ARNa
Productos relacionados
•ATP, tamponado con Tris (n.º de cat. R1441)
•GTP, tamponado con Tris (R1461)
•UTP, tamponado con Tris (R1471)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Solución NTP, tamponada con Tris, 100 mM (4 x 0.25 mL)
Conservar a–20°C.
100 mM
4 x 0,25 mL
Líquido
Hielo seco
Sin marcar
Transcripción in vitro, amplificación de ARN
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2807423 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberR1481
Número de lote2807435 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberR1481
Número de lote2791553 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberR1481
Número de lote2807433 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberR1481
Número de lote2851520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog NumberR1481
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Conjunto NTP, tamponado con Tris > 4 x 0,25 ml
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.