Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer for Bisulfite Conversion Kit (concentrated)
Lave el ADN ligado para eliminar cualquier contaminante del ADN modificado. El tampón de lavado Thermo Scientific™ EpiJET™ (concentrado) es un componente del kit de conversión de bisulfato EpiJET™ (K1461) y puede adquirirse por separado cuando se necesite un suministro adicional. Suministrado en alícuotas de 9 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ R2141
Código de producto. 13525160
  • 67.00€ / 9 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de conversión de bisulfito EpiJET está diseñado para la conversión de bisulfito simple y fiable de ADN para el análisis de metilación. El kit integra la desnaturalización térmica del ADN y las reacciones de conversión de bisulfito en un solo paso. Las citosinas no metiladas se desaminan y se convierten en uracilos utilizando reactivo de modificación en polvo que se ha reconstituido con las dos soluciones de modificación. Este paso se puede realizar siguiendo un protocolo largo o corto, dependiendo de la aplicación de flujo posterior. El ADN convertido se une a una membrana para la desulfonación en columna y los pasos de purificación subsiguientes, y luego se eluye. La elución resultante del ADN convertido es adecuada para una serie de técnicas utilizadas en el análisis del estado de metilación, incluyendo PCR, qPCR, COBRA y secuenciación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
9 mL
EpiJET
Líquido
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Wash Buffer for Bisulfite Conversion Kit (concentrated) > Tampón de lavado concentrado; 9 ml