Learn More
Thermo Scientific™ Pastillas de agarosa TopVision
Código de producto. p-4861478 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1000 Comprimidos (0,5 g cada uno)
200 Comprimidos (0,5 g cada uno)
Tamaño de la unidad:
1000 tabletas
200 tabletas
Código de producto. 15225116
Marca: Thermo Scientific™ R2801
Edge
Pastillas de agarosa multiuso de alta calidad en envase blíster.
Descripción
Pastillas de agarosa TopVision, bajo EEO (LE), son una agarosa multiuso en formato de tableta que se entrega en un práctico envase blíster. Las pastillas de agarosa están hechas de agarosa de punto de fusión estándar que produce bandas de ADN agudas de alta resolución con alta claridad y bajo fondo. Su resistencia del gel optimizada mejora la facilidad de procesamiento y manipulación del gel. Fabricadas con un innovador proceso de fabricación sin disolventes orgánicos más ecológico y respetuoso con el medio ambiente.
Características
• Práctico formato de tableta, sin necesidad de un pesado desordenado.
• Protocolo de disolución rápida.
•“Verde”- fabricado con un impacto medioambiental significativamente reducido, utilizando una innovadora tecnología orgánica libre de disolventes.
• Resolución mejorada y fondo reducido.
Aplicaciones
Perfectas para ensayos de transferencia y electroforesis en gel de ADN y ARN rutinarios.
Respetuosas con el medio ambiente, solución ecológica
A diferencia del polvo de agarosa tradicional, en el que la producción depende en gran medida del uso de disolventes orgánicos tóxicos, las pastillas de agarosa TopVision se fabrican mediante un proceso innovador que elimina completamente la dependencia de disolventes orgánicos y reduce significativamente el impacto medioambiental al tiempo que crea un entorno de trabajo más seguro.
Apariencia:polvo blanco a blanquecino
> Ceniza:≤ 0.5 %
> CAS:9012-36-6
> EEO:≤ 0,13
> Resistencia del gel:≥ 1200 g/cm2 (1 % gel)
> Punto de gelificación:36°C ± 1,5°C (1,5 % gel)
> Peligroso:sin
> impurezas (DNAses, ARNasas y proteasas):Ninguno
> Punto de fusión:88°C ± 1,5°C (1,5 % gel)
> Humedad:≤ 10 %
> Vida útil:24 meses
> Condición de envío:ambiental
> Solubilidad:solución incolora transparente a 1 g en 100 ml de agua
> Condición de almacenamiento:ambiental
> Sulfato:≤ 0,15%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tableta de agarosa Top Vision
Intervalo de separación De 100 bp a >30 kb
Punto de fusión 88 °C
Línea de productos TopVision
Cantidad 200 Comprimidos (0,5 g cada uno)
Aplicación validada Electroforesis en gel