Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas para muestreadores automáticos de aguja fija, 2500 ul, para instrumentos Thermo Scientific™
Código de producto. 13446886 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
13446886 2,5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 13446886
Marca: Thermo Scientific™ 365Q2131
Edge
Estanca a gases, espacio de cabeza
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 2,5 mL FN GT HS, calibre 23, 65 mm, 115 °C
Calibre de aguja 23 G
Longitud (métrico) 65 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreadores automáticos GC
Temperatura máxima 115°C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 2,5 mL
Longitud de la aguja (métrico) 65 mm
Estilo de punta de aguja Orificio lateral
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático TriPlus RSH
PTFE Tipped Plunger Sí
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.