Learn More
Thermo Scientific™ Gene Frame, 65 μl (1,5 x 1,6 cm)
Los cubreobjetos Gene Frame para uso in situ cuentan con un sistema adhesivo que facilita la retirada de los bastidores después de su uso.
Marca: Thermo Scientific™ AB0577
141.55 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Includes: 100 cubreobjetos rígidos que facilitan la manipulación y favorecen hibridaciones uniformes
Descripción
Los Thermo Scientific Gene Frames tienen adhesivos a cada lado del bastidor, cada uno con una adherencia diferente. El lado que se adhiere al vidrio cuenta con un adhesivo que se retira con facilidad, mientras que el lado del dorso, que se adhiere a los cubreobjetos, tiene una adherencia mayor. Por este motivo, cuando se retiran los cubreobjetos, debido a que cada adhesivo tiene una capacidad de adherencia diferente, el bastidor se extrae a la vez sin dejar restos pegajosos.
Características más destacadas
• El sellado hermético del gas evita que se pierda reactivo mediante la evaporación
• Resisten temperaturas de 97°C
• Diseñados para utilizarse con portaobjetos para microscopios estándar
• El bastidor y el cubreobjetos se pueden retirar a la vez sin dejar restos
• Se pueden esterilizar mediante autoclave o mediante radiación UV
• Todos los paquetes de Gene Frame se suministran con 100 cubreobjetos
• Cubreobjetos rígidos que facilitan la manipulación y favorecen hibridaciones uniformes
• Grosor de Gene Frames: 0,25 mm
Aplicaciones
• PCR in situ
Peligroso: No
>Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Certifications
Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y ADN genómico humano.
Especificaciones
100 cubreobjetos | |
0,65 mL | |
Marco para portaobjetos de micromatrices | |
16 x 15 mm | |
Gene Frame |
0,25 mm | |
Universal | |
1,6 cm | |
1,5 cm |