Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Purificación de ADN rápida y cómoda basada en membrana de sílice y obtenida a partir de muestras de tejido fijadas en formol e integradas en parafina (FFPE)
Marca:  Thermo Scientific™ K0881
137.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15246187
  • 183.00€ / 50 reacciones
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con un tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en aplicaciones de PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
Las muestras de tejido fijadas en formol e integradas en parafina (FFPE) se preparan de forma rutinaria a partir de muestras de tejido quirúrgico humano, lo que permite almacenarlas en archivadores durante años. El juego Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit está diseñado para la purificación rápida y cómoda de ADN a partir de varias cantidades de tejido FFPE archivado. Se pueden utilizar hasta ocho secciones (10 μm de grosor) de la muestra de FFPE de diversos tejidos para la extracción de ADN genómico sin incubación nocturna. La eliminación de los reactivos tóxicos comúnmente utilizados para la desparafinización (es decir, xileno) permite un procedimiento seguro de purificación de ADN con alta producción de ADN y excelente calidad. Cada preparación recupera hasta 8 μg de ADN genómico que se puede eluir en volúmenes de 20 μl, lo que permite obtener muestras concentradas. Gracias a la alta eficacia de desvinculación, el ADN purificado de alta calidad muestra un rendimiento fiable en aplicaciones posteriores sensibles como qPCR, PCR (amplíones de hasta 1 kb) o en la preparación de bibliotecas NGS.
Aspectos destacados
ADN de alta calidad - adecuado para PCR y qPCR
Rápido - el procedimiento se puede completar en 2 horas
Seguro - disolventes no tóxicos
Eficiente - produce hasta 8 μg de ADN purificado
Aplicaciones
• PCR
• qPCR
• Preparación de bibliotecas de NGS
Incluye
• Solución de proteinasa K
• Solución de RNasa A
• Tampón de digestión
• Tampón de unión
• Tampón de lavado I (conc.)
• Tampón de lavado II (conc.)
• Tampón de elución
• Columnas de purificación de ADN GeneJET y tubos de recogida
• Tubos de recogida
• Protocolo detallado
Peligroso: no
>Control de la calidad:
>•El kit de purificación de ADN genómico GeneJET está calificado aislando ADN genómico de 200 μl de sangre y 5 mg de tejido mamífero de acuerdo con los protocolos recomendados.
>• El ADN genómico purificado tiene una proporción A260/280 de ≥1,7.
>•Se observa una sola banda de más de 30 kb después de la electroforesis en gel de agarosa y la tinción con bromuro de etidio.
>• El ADN genómico purificado se evalúa mediante la amplificación por PCR de un gen de una sola copia y la digestión con enzimas de restricción FastDigest.
> Condición de almacenamiento: temperatura ambiente.
El ADN genómico aislado es apto para su uso en procedimientos habituales de biología molecular, tales como:—PCR y qPCR, —digestión por restricción FastDigest y convencional, —Southern Blot.
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de centrifugación
Columna de centrifugación
Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real (qPCR), PCR
50 preparaciones
Kit de purificación de ADN FFPE
ADN genómico
Columna de centrifugación
FFPE, Muestras fijas
No compatible con alto rendimiento (manual)
GeneJET
50 preparaciones
< 20 min
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Proteinase, Guanidine hydrochloride