Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET FFPE DNA Purification Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice con la forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones lentas de alcohol. El procedimiento estándar se realiza en menos de 20 minutos tras la lisis celular y proporciona ADN purificado con un tamaño superior a 30 kb. El ADN aislado se puede utilizar directamente en aplicaciones de PCR, Southern Blot y reacciones enzimáticas.
Las muestras de tejido fijadas en formol e integradas en parafina (FFPE) se preparan de forma rutinaria a partir de muestras de tejido quirúrgico humano, lo que permite almacenarlas en archivadores durante años. El juego Thermo Scientific GeneJET FFPE DNA Purification Kit está diseñado para la purificación rápida y cómoda de ADN a partir de varias cantidades de tejido FFPE archivado. Se pueden utilizar hasta ocho secciones (10 μm de grosor) de la muestra de FFPE de diversos tejidos para la extracción de ADN genómico sin incubación nocturna. La eliminación de los reactivos tóxicos comúnmente utilizados para la desparafinización (es decir, xileno) permite un procedimiento seguro de purificación de ADN con alta producción de ADN y excelente calidad. Cada preparación recupera hasta 8 μg de ADN genómico que se puede eluir en volúmenes de 20 μl, lo que permite obtener muestras concentradas. Gracias a la alta eficacia de desvinculación, el ADN purificado de alta calidad muestra un rendimiento fiable en aplicaciones posteriores sensibles como qPCR, PCR (amplíones de hasta 1 kb) o en la preparación de bibliotecas NGS.
Aspectos destacados
•ADN de alta calidad - adecuado para PCR y qPCR
•Rápido - el procedimiento se puede completar en 2 horas
•Seguro - disolventes no tóxicos
•Eficiente - produce hasta 8 μg de ADN purificado
Aplicaciones
• PCR
• qPCR
• Preparación de bibliotecas de NGS
Incluye
• Solución de proteinasa K
• Solución de RNasa A
• Tampón de digestión
• Tampón de unión
• Tampón de lavado I (conc.)
• Tampón de lavado II (conc.)
• Tampón de elución
• Columnas de purificación de ADN GeneJET y tubos de recogida
• Tubos de recogida
• Protocolo detallado
Peligroso: no
>Control de la calidad:
>•El kit de purificación de ADN genómico GeneJET está calificado aislando ADN genómico de 200 μl de sangre y 5 mg de tejido mamífero de acuerdo con los protocolos recomendados.
>• El ADN genómico purificado tiene una proporción A260/280 de ≥1,7.
>•Se observa una sola banda de más de 30 kb después de la electroforesis en gel de agarosa y la tinción con bromuro de etidio.
>• El ADN genómico purificado se evalúa mediante la amplificación por PCR de un gen de una sola copia y la digestión con enzimas de restricción FastDigest.
> Condición de almacenamiento: temperatura ambiente.
El ADN genómico aislado es apto para su uso en procedimientos habituales de biología molecular, tales como:—PCR y qPCR, —digestión por restricción FastDigest y convencional, —Southern Blot.
Información de órdenes
Los pedidos que se realicen de lunes a miércoles se enviarán al día siguiente; los pedidos que se soliciten los jueves y viernes se enviarán el lunes siguiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Tipo de muestra | FFPE, Muestras fijas |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real (qPCR), PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| N.º de reacciones | 250 preparaciones |
| Línea de productos | GeneJET |
| Tipo de producto | Kit de purificación de ADN FFPE |
| Cantidad | 250 preparaciones |
| Mostrar más |