Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET Whole Blood RNA Purification Mini Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Includes
Tampón de lisis, tampón de lavado 1 (concentrado), tampón de lavado 2 (concentrado), agua sin nucleasas, columnas de purificación de ARN GeneJET™ (acopladas previamente a los tubos de recogida), tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), protocolo detallado
Diseñado para una purificación rápida y eficiente de ARN total de alta calidad de sangre completa y fluidos corporales relacionados
El kit emplea una tecnología de membrana a base de sílice en forma de una práctica columna de centrifugado, lo que elimina la necesidad de resinas costosas, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o precipitaciones de alcohol. El procedimiento tarda menos de 15 minutos. El ARN purificado de gran calidad se puede utilizar en un amplio espectro de aplicaciones posteriores tales como RT-PCR, RT-qPCR, Northern Blot y otros análisis basados en ARN.
Características destacadas
- Eficaz: Hasta 1,8 μg de ARN total a partir de 500 μl de sangre humana
- Práctico: Las columnas de centrifugado se cierran y acoplan a los tubos colectores
- Puro: ARN puro de inhibidores enzimáticos, proteínas, listo para su uso en todas las aplicaciones exigentes, validado en síntesis de ADNc y RT-PCR cuantitativa
- Rápido y sencillo: El procedimiento tarda menos de 15 minutos y no implica extracción orgánica o lisis diferencial de RBC
- Compatible: Adecuado para una amplia variedad de muestras tales como sangre humana y animal tratada con EDTA, citrato o heparina, células leucocíticas, médula ósea y fluidos corporales relacionados
Aplicaciones:
Extracción rápida de ARN de gran pureza apto para todos los procedimientos convencionales de biología molecular, tales como: RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting, ensayo de protección de nucleasas.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 40 mL Lysis Buffer; store at room temperature • 40 mL Wash Buffer WB1 (concentrated); room temperature • 23 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature • 30 mL Nuclease-free Water; room temperature • 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C. • 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature • 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Tiempo de purificación | 15 min |
| Volumen de elución | 50 μl |
| Tipo de muestra | Sangre, Bone Marrow, Buffy Coat |
| Tipo de producto final | ARN total |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Para utilizar con (aplicación) | RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos |
| Cantidad | 50 preparaciones |
| Báscula | Mini |
| Mostrar más |