Learn More
Thermo Scientific™ Portaceldas de posición única para espectrofotómetro GENESYS™ 20
Marca: Thermo Scientific™ 4010-000
91.77 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Portaceldas de una posición. Tal y como se suministra con el espectrofotómetro GENESYS 20. Contiene una cubeta cuadrada de 10 mm, un tubo de ensayo de 0,5 pulg o 10 mm de diámetro.12
Especificaciones
Soporte de celda | |
Espectrofotómetro Genesys™ 20 | |
Una cubeta cuadrada de 10 mm, tubo de ensayo de 12,7 mm (0,5 in) o 10 mm de diámetro | |
10 mm |
Título del producto
Thermo Scientific™ Portaceldas de posición única para espectrofotómetro GENESYS™ 20 > Soporte de muestras para celda individual
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido