Learn More
Thermo Scientific™ GLP Compliance Services for Biological Safety Cabinets
Stay compliant with our industry exclusive no charge requalification guarantee included with each Thermo Scientific Biological Safety Cabinets and Clean Benches Validation Service for Thermo Scientific: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, 1500-series A2, 1300-series A2
Marca: Thermo Scientific™ IOQPCKE89003610
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
IQ
- Desembalaje, montaje e instalación Se comprueba que el equipo, los manuales, los accesorios y cualquier otro accesorio hayan llegado sin daños como se especifica en el pedido de venta. Verifica que el equipo esté montado e instalado y que se hayan realizado las pruebas de diagnóstico iniciales. Se ha documentado cualquier evento anormal observado durante el montaje y la instalación.
- Suministro, instalación y medio ambiente Verifica que el lugar de instalación cumple satisfactoriamente con los requisitos ambientales especificados por el fabricante.
Cualificación de funcionamiento (OQ)
- Información sobre los componentes del sistema Se ha registrado información detallada sobre la configuración de los componentes del sistema.
- Límites de OQ: Anote una lista de los límites recomendados por el fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como se espera.
- Pruebas y resultados de funcionamiento del equipo: Probar las funciones importantes del equipo para verificar que el equipo funciona según lo previsto por el fabricante y requerido por el usuario. Se trata de un grupo de parámetros de equipos importantes seleccionados para las pruebas de acuerdo con el uso previsto del equipo.
- Pruebas principales: Fuga de filtro, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo de flujo de aire, KI-DISCUS.
Especificaciones
Cabinas de seguridad biológica y cabinas de flujo laminar Thermo Scientific, incluidos los productos Thermo Scientific: MaxiSafe 2020, HeraSafe, SAFE 2020, serie 1500 A2, serie 1300 A2 | |
Documentación y servicios GLP para cabinas de seguridad biológica | |
Incluye desplazamiento a las principales áreas metropolitanas. No se incluye la instalación. El instrumento debe estar instalado encendido y con el punto de temperatura establecido durante 24 horas antes del servicio in situ. |
La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, fugas del filtro, velocidad del aire, seguridad eléctrica, patrón de humo del flujo de aire, prueba de KI-DISCUS. | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |