Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ APS-2, tamaño de partículas de 3 μm y 5 μm
BIOPHARMA
Carga de carbono: 2%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase inversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
520.00€ - 814.01€
Especificaciones
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10077264
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-053030
50 mm 3 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10458194
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-104030
100 mm 4 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10097404
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-103030
100 mm 3 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10560004
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-124030
125 mm 4 mm
774.36€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10703226
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-153030
150 mm 3 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10553288
Ver documentos
Thermo Scientific™
30703-254630
250 mm 4,6 mm
814.01€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • En el modo de fase inversa, las columnas Hypersil APS-2 son excelentes para el análisis de carbohidratos: sensibilidad adicional para azúcares
  • Selectividad alternativa a las de sílice cuando se utilizan en fase normal
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. También está disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
3 μm
120 Å
60 °C
Amino (NH2)
Modo mixto
Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
De 2 a 8
170 m²/g
L8
2 %