Learn More
Thermo Scientific™ Precolumnas Hypersil™ BDS C18 Javelin
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
331.54€ - 463.38€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11553151
|
Thermo Scientific™
28103-014006 |
4 mm | 10 mm | 3 μm | N/A | ||||
11573151
|
Thermo Scientific™
28103-023006 |
3 mm | 20 mm | 3 μm | N/A | ||||
11528710
|
Thermo Scientific™
28105-012106 |
2,1 mm | 10 mm | 5 μm |
463.38€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 10-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11548710
|
Thermo Scientific™
28105-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm | N/A | ||||
11583151
|
Thermo Scientific™
28105-022106 |
2,1 mm | 20 mm | 5 μm | N/A | ||||
11503161
|
Thermo Scientific™
28105-024006 |
4 mm | 20 mm | 5 μm |
462.50€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Desactivado de base con mínima actividad del silanol residual
- Económicos con una reproducibilidad excepcional
Información de órdenes
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
Especificaciones
C18 |