Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de seguridad Hypersil GOLD™ Javelin™
Ofrecen una protección cómoda y de fácil uso para columnas HPLC analíticas
350.25€ - 548.72€
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11588680
|
Thermo Scientific™
25005-012106 |
2,1 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11583121
|
Thermo Scientific™
25003-012106 |
2,1 mm | 10 mm | 3 μm |
548.72€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11598680
|
Thermo Scientific™
25005-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11593121
|
Thermo Scientific™
25003-014006 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- El diseño de conexión directa de apriete manual ofrece comodidad y la máxima eficiencia
- El diseño patentado no requiere soporte, lo que permite una sustitución rápida y fácil
- Las columnas para HPLC Hypersil GOLD proporcionan una excelente forma de pico para todos los tipos de analitos
- Reducción significativa en la formación de picos al tiempo que se conserva la selectividad de C18
- Excelente resolución, eficacia y sensibilidad
- Confianza en la exactitud y calidad de los datos analíticos
Información de órdenes
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
Especificaciones
10 mm | |
C18 |